4-Methylpiperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR308124-5G
APOSOR308124-5GEA
82.8
EUR
APOSOR308124-5G
4-Methylpiperidin-4-ol
4-Methylpiperidin-4-ol
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100993 CAS-Nummer: 3970-68-1 UN: 3263 ADR: 8 III |