(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR308151-5G
APOSOR308151-5GEA
111
EUR
APOSOR308151-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₅ Molecular Weight: 231,2457 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260604 CAS-Nummer: 884512-77-0 |