(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308152-5G
APOSOR308152-5GEA
137
EUR
APOSOR308152-5G
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
(S)-4-Boc-morpholine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₅ Schmelzpunkt: 127…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200662 CAS-Nummer: 868689-63-8 |