(S)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308160-1G
APOSOR308160-1GEA
87
EUR
APOSOR308160-1G
(S)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
(S)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₅ Molecular Weight: 231,2457 g/mol Schmelzpunkt: 169…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114904 CAS-Nummer: 783350-37-8 |