(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
OR308161-5G
APOSOR308161-5GEA 209 EUR
APOSOR308161-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₅
Molecular Weight: 231,25 g/mol
Schmelzpunkt: 181 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04114909
CAS-Nummer: 869681-70-9