(S)-3-Isopropylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR308182-1G
APOSOR308182-1GEA
203
EUR
APOSOR308182-1G
(S)-3-Isopropylmorpholine
(S)-3-Isopropylmorpholine
Formel:
C₇H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519112 CAS-Nummer: 77897-21-3 |