2-Benzylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR308189-1G
APOSOR308189-1GEA 339 EUR
APOSOR308189-1G
2-Benzylmorpholine
2-Benzylmorpholine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09055007
CAS-Nummer: 87955-28-0