(2S)-2-Benzylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR308190-250MG
APOSOR308190-250MGEA
337
EUR
APOSOR308190-250MG
(2S)-2-Benzylmorpholine
(2S)-2-Benzylmorpholine
Formel:
C₁₁H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14635496 CAS-Nummer: 947687-18-5 |