(2R)-2-Benzylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-Benzylmorpholine
OR308191-250MG
APOSOR308191-250MGEA 150 EUR
APOSOR308191-250MG
(2R)-2-Benzylmorpholine
(2R)-2-Benzylmorpholine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14635495
CAS-Nummer: 131887-51-9