Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30823-25G
APOSOR30823-25GEA 154 EUR
APOSOR30823-25G
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Schmelzpunkt: 186,5…189.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682402
CAS-Nummer: 156478-71-6