3-(3-Bromphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3084-100G
APOSOR3084-100GEA 163 EUR
APOSOR3084-100G
3-(3-Bromphenyl)propionsäure 97%
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310792
CAS-Nummer: 42287-90-1