3-Methyl-1H-indazol-6-boronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-1H-indazole-6-boronic Acid, 3-Methylindazole-6-boronic acid
OR30840-250MG
APOSOR30840-250MGEA
89.9
EUR
APOSOR30840-250MG
3-Methyl-1H-indazol-6-boronsäure 95+%
3-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ Molecular Weight: 175,9800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044596 CAS-Nummer: 1245816-26-5 |