4-Hydroxy-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30842-250MG
APOSOR30842-250MGEA 33.5 EUR
APOSOR30842-250MG
4-Hydroxy-1-methyl-1H-indazole
4-Hydroxy-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11869776
CAS-Nummer: 144528-23-4