6-Hydroxy-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-indazol-6-ol
OR30844-250MG
APOSOR30844-250MGEA
82.8
EUR
APOSOR30844-250MG
6-Hydroxy-1-methyl-1H-indazole
6-Hydroxy-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,162 g/mol Schmelzpunkt: 215…222 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00456074 CAS-Nummer: 118933-92-9 |