1-Methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Cyano-1-methyl-1H-indazole
OR30852-250MG
APOSOR30852-250MGEA
78.3
EUR
APOSOR30852-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
1-Methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
Formel:
C₉H₇N₃ Molecular Weight: 157,172 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12028576 CAS-Nummer: 267413-29-6 |