N,N-Diethyl-4-nitrosoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Nitroso-N,N-diethylaniline
OR30878-25G
APOSOR30878-25GEA
299
EUR
APOSOR30878-25G
N,N-Diethyl-4-nitrosoanilin 98%
N,N-Diethyl-4-nitrosoanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002064 CAS-Nummer: 120-22-9 |