1-(1H-Indazol-4-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Acetyl-1H-indazole
OR30884-100MG
APOSOR30884-100MGEA 119 EUR
APOSOR30884-100MG
1-(1H-Indazol-4-yl)ethanone
1-(1H-Indazol-4-yl)ethanone
Formel: C₉H₈N₂O
Molecular Weight: 160,18 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11869762
CAS-Nummer: 1159511-21-3