4-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Ethanoyl-2-methyl-2H-indazole, 1-(2-Methyl-2H-indazol-4-yl)ethan-1-one
OR30892-500MG
APOSOR30892-500MGEA
381
EUR
APOSOR30892-500MG
4-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
4-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,199 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11869770 CAS-Nummer: 1159511-27-9 |