(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309015-1G
OR309015-10G
OR309015-5G
APOSOR309015-1GEA
0
EUR
APOSOR309015-1G
APOSOR309015-10G
APOSOR309015-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321011 CAS-Nummer: 51077-14-6 |