Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309022-5G
APOSOR309022-5GEA
0
EUR
APOSOR309022-5G
Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Azetidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₄H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066660 CAS-Nummer: 2517-04-6 |