Azetidin-3-ylmethanamine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309035-100MG
APOSOR309035-100MGEA
0
EUR
APOSOR309035-100MG
Azetidin-3-ylmethanamine dihydrochloride 97%
Azetidin-3-ylmethanamine dihydrochloride
Formel:
C₄H₁₂Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10565803 CAS-Nummer: 221095-80-3 |