Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309040-100G
OR309040-25G
OR309040-5G
APOSOR309040-100GEA
261
EUR
APOSOR309040-100G
APOSOR309040-25G
APOSOR309040-5G
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09954923 CAS-Nummer: 105258-93-3 |