1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309044-1G
OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA
63.8
EUR
APOSOR309044-1G
APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861756 CAS-Nummer: 159749-28-7 |