Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR309045-1G
OR309045-5G
APOSOR309045-1GEA
0
EUR
APOSOR309045-1G
APOSOR309045-5G
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Formel:
C₄H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09749828 CAS-Nummer: 345954-83-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |