Oxetane-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309108-1G
APOSOR309108-1GEA
596
EUR
APOSOR309108-1G
Oxetane-3-carbaldehyde
Oxetane-3-carbaldehyde
Formel:
C₄H₆O₂ Molecular Weight: 86,089 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21604173 CAS-Nummer: 1305207-52-6 |