2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-oxa-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylate
OR309123-1G
APOSOR309123-1GEA
184
EUR
APOSOR309123-1G
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₂H₂₁NO₃ Molecular Weight: 227,3 g/mol Schmelzpunkt: 74…77 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD12545892 CAS-Nummer: 1245816-29-8 |