tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
OR309142-5G
APOSOR309142-5GEA 87 EUR
APOSOR309142-5G
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Molecular Weight: 250.14 g/mol
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752478
CAS-Nummer: 939793-16-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III