(R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
OR309143-250MG
APOSOR309143-250MGEA
71.2
EUR
APOSOR309143-250MG
(R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 97%
(R)-(-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Formel:
C₉H₁₆BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214727 CAS-Nummer: 569660-97-5 |