Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309148-5G
OR309148-25G
APOSOR309148-5GEA
226
EUR
APOSOR309148-5G
APOSOR309148-25G
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95+%
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585012 CAS-Nummer: 80028-44-0 |