(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309155-250MG
APOSOR309155-250MGEA
0
EUR
APOSOR309155-250MG
(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₁₃H₂₁NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15071881 CAS-Nummer: 180854-44-8 |