Pyrrolidin-3-ylmethanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR309156-5G
APOSOR309156-5GEA 140 EUR
APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C5H11NO
Molecular Weight: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 165…171 °C
Dichte: 0.979 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07773080
CAS-Nummer: 5082-74-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR