(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
[R]-1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
OR309160-5G
APOSOR309160-5GEA
177
EUR
APOSOR309160-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Molecular Weight: 201,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094725 CAS-Nummer: 138108-72-2 |