N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309173-1G
APOSOR309173-1GEA
0
EUR
APOSOR309173-1G
N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline
N-Boc-trans-4-(fmoc-amino)-L-proline
Formel:
C₂₅H₂₈N₂O₆ Schmelzpunkt: 199 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00673783 CAS-Nummer: 176486-63-8 |