Ethyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
OR309174-1G
APOSOR309174-1GEA
78.3
EUR
APOSOR309174-1G
Ethyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95+%
Ethyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
Formel:
C₇H₁₁NO₃ Molecular Weight: 157,169 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08274999 CAS-Nummer: 60298-18-2 |