6-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309203-250MG
APOSOR309203-250MGEA
92.8
EUR
APOSOR309203-250MG
6-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ≥98%
6-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈BrNO₂ Molecular Weight: 266,091 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787811 CAS-Nummer: 92513-39-8 |