6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR309208-1G
OR309208-5G
APOSOR309208-1GEA
293
EUR
APOSOR309208-1G
APOSOR309208-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787817 CAS-Nummer: 114858-39-8 |