6-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309211-1G
APOSOR309211-1GEA
335
EUR
APOSOR309211-1G
6-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787823 CAS-Nummer: 948289-56-3 |