6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Ethylquinolin-4-ol
OR309214-1G
APOSOR309214-1GEA
95.7
EUR
APOSOR309214-1G
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO Molecular Weight: 173.211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02332229 CAS-Nummer: 303121-13-3 |