7-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309223-1G
APOSOR309223-1GEA
348
EUR
APOSOR309223-1G
7-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
7-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Molecular Weight: 256,526 g/mol Schmelzpunkt: 104…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787849 CAS-Nummer: 143946-45-6 |