7-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309226-1G
APOSOR309226-1GEA 0 EUR
APOSOR309226-1G
7-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787862
CAS-Nummer: 948290-70-8