7-Methoxychinaldin
Lieferant: Apollo Scientific
OR309227-1G
APOSOR309227-1GEA
125
EUR
APOSOR309227-1G
7-Methoxychinaldin
7-Methoxychinaldin
Formel:
C₁₁H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787870 CAS-Nummer: 19490-87-0 |