4-Hydroxy-7-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309230-1G
APOSOR309230-1GEA
352
EUR
APOSOR309230-1G
4-Hydroxy-7-methylquinoline
4-Hydroxy-7-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787874 CAS-Nummer: 82121-08-2 |