8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
OR309232-5G
APOSOR309232-5GEA
180
EUR
APOSOR309232-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238.081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00484434 CAS-Nummer: 1201-08-7 |