6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Ethoxyquinolin-4-ol
OR309240-5G
APOSOR309240-5GEA
173
EUR
APOSOR309240-5G
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189.211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02332227 CAS-Nummer: 303121-11-1 |