4-Brom-6-chlor-8-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR309243-1G
APOSOR309243-1GEA
270
EUR
APOSOR309243-1G
4-Brom-6-chlor-8-methylchinolin
4-Bromo-6-chloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Molecular Weight: 256,526 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07700235 CAS-Nummer: 927800-42-8 |