4-Brom-6-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR309244-1G
APOSOR309244-1GEA 359 EUR
APOSOR309244-1G
4-Brom-6-methoxy-2-methylchinolin
4-Bromo-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07700256
CAS-Nummer: 856095-00-6