6-Bromo-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309249-1G
APOSOR309249-1GEA
383
EUR
APOSOR309249-1G
6-Bromo-4-(piperazin-1-yl)quinoline
6-Bromo-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formel:
C₁₃H₁₄BrN₃ Molecular Weight: 292,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618501 CAS-Nummer: 474707-24-9 |