6-Methoxyquinoline-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR309250-1G
APOSOR309250-1GEA
467
EUR
APOSOR309250-1G
6-Methoxyquinoline-3-carboxamide
6-Methoxyquinoline-3-carboxamide
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 202,209 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07700276 CAS-Nummer: 71083-30-2 |