7-Methoxy-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309252-1G
APOSOR309252-1GEA
250
EUR
APOSOR309252-1G
7-Methoxy-4-(piperazin-1-yl)quinoline
7-Methoxy-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formel:
C₁₄H₁₇N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179804 CAS-Nummer: 4038-97-5 |