6-Chloro-2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR309254-1G
APOSOR309254-1GEA
368
EUR
APOSOR309254-1G
6-Chloro-2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
6-Chloro-2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₆ClNO₂ Molecular Weight: 207,613 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881441 CAS-Nummer: 73568-44-2 |